4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48601-1G PC48601-250MG
APOSPC48601-1GEA 6710 DKK
APOSPC48601-1G APOSPC48601-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189905
CAS-nummer: 1196153-93-1