5-Fluorobenzo[b]furan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48599-1G PC48599-250MG
APOSPC48599-1GEA 1910 DKK
APOSPC48599-1G APOSPC48599-250MG
5-Fluorobenzo[b]furan 95%
5-Fluorobenzo[b]furan
Formel: C₈H₅FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08236757
CAS-nummer: 24410-59-1