3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
PC48592-1G PC48592-5G
APOSPC48592-1GEA 164 DKK
APOSPC48592-1G APOSPC48592-5G
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Formel: C₄H₃F₃O₃
Kogepunkt: 85…86 °C (12 mm Hg)
Smeltepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183522
CAS-nummer: 167951-80-6