4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48590-1G PC48590-250MG PC48590-5G
APOSPC48590-1GEA 3050 DKK
APOSPC48590-1G APOSPC48590-250MG APOSPC48590-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23707391
CAS-nummer: 1114546-30-3