4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC48583-1G PC48583-250MG
APOSPC48583-1GEA 1560 DKK
APOSPC48583-1G APOSPC48583-250MG
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molekylvægt: 192.135 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13185693
CAS-nummer: 1027888-79-4