Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
PC48576-1G PC48576-5G
APOSPC48576-1GEA 933 DKK
APOSPC48576-1G APOSPC48576-5G
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formel: C₅H₆BrF₃O₂
Molekylvægt: 234.999 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18641866
CAS-nummer: 108221-68-7