6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
PC48574-1G PC48574-250MG
APOSPC48574-1GEA 1090 DKK
APOSPC48574-1G APOSPC48574-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28103322
CAS-nummer: 1820674-47-2