1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48573-1G PC48573-5G PC48573-250MG
APOSPC48573-1GEA 2270 DKK
APOSPC48573-1G APOSPC48573-5G APOSPC48573-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Formel: C₇H₆F₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20489384
CAS-nummer: 1346521-42-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III