6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48561-1G PC48561-250MG
APOSPC48561-1GEA 3270 DKK
APOSPC48561-1G APOSPC48561-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formel: C₇H₆BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28096624
CAS-nummer: 1499926-64-5
UN nummer: 3259
ADR: 8,III