Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48559-1G PC48559-250MG PC48559-5G
APOSPC48559-1GEA 2460 DKK
APOSPC48559-1G APOSPC48559-250MG APOSPC48559-5G
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27978532
CAS-nummer: 1505850-20-3