(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride, (R)-4-Chloro-3-fluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride
PC48555-100MG PC48555-250MG PC48555-1G
APOSPC48555-100MGEA 1480 DKK
APOSPC48555-100MG APOSPC48555-250MG APOSPC48555-1G
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₉ClFN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12547495
CAS-nummer: 1253790-80-5