(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-3,5-Difluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride, (S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC48537-100MG PC48537-250MG
APOSPC48537-100MGEA 942 DKK
APOSPC48537-100MG APOSPC48537-250MG
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₉F₂N·ClH
Molekylvægt: 193.622 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11101247
CAS-nummer: 1213128-98-3
UN nummer: 3259
ADR: 8 III