(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1S)-2,3-Dihydro-4-fluoro-1H-inden-1-amine hydrochloride, (S)-4-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
PC48531-100MG PC48531-1G PC48531-250MG
APOSPC48531-100MGEA 924 DKK
APOSPC48531-100MG APOSPC48531-1G APOSPC48531-250MG
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride 95+%
(1S)-1-Amino-4-fluoroindane hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FN·ClH
Molekylvægt: 187.642 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16295140
CAS-nummer: 1286734-90-4