2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyanobenzal fluoride, α,α-Difluoro-o-tolunitrile
PC48525-1G PC48525-5G
APOSPC48525-1GEA 414 DKK
APOSPC48525-1G APOSPC48525-5G
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21606585
CAS-nummer: 799814-30-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III