3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48486-1G PC48486-5G
APOSPC48486-1GEA 3660 DKK
APOSPC48486-1G APOSPC48486-5G
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04091131
CAS-nummer: 665022-07-1