4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC48485-1G PC48485-500MG PC48485-5G
APOSPC48485-1GEA 2700 DKK
APOSPC48485-1G APOSPC48485-500MG APOSPC48485-5G
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₄F₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19439995
CAS-nummer: 128273-61-0