6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48480-1G PC48480-250MG
APOSPC48480-1GEA 2880 DKK
APOSPC48480-1G APOSPC48480-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28096621
CAS-nummer: 1804382-46-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III