Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)-4-nitroaniline
PC48472-1G PC48472-250MG
APOSPC48472-1GEA 3220 DKK
APOSPC48472-1G APOSPC48472-250MG
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇FN₂O₄
Molekylvægt: 214.151 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28397885
CAS-nummer: 1805398-57-5