6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Chloro-α,6-dibromo-2-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-chloro-3-fluorobenzene
PC48461-1G
PC48461-250MG
APOSPC48461-1GEA
5410
DKK
APOSPC48461-1G
APOSPC48461-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂ClF Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28096619 CAS-nummer: 1820741-85-2 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |