5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-Bromo-4-fluoro-o-cresol, 5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
PC48458-1G PC48458-250MG
APOSPC48458-1GEA 2180 DKK
APOSPC48458-1G APOSPC48458-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Formel: C₇H₆BrFO
Molekylvægt: 205.024 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28096618
CAS-nummer: 1701766-35-9