5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48456-1G PC48456-250MG PC48456-5G PC48456-25G
APOSPC48456-1GEA 2620 DKK
APOSPC48456-1G APOSPC48456-250MG APOSPC48456-5G APOSPC48456-25G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
5-Bromo-4-fluoro-2-methylanisole
Formel: C₈H₈BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28096617
CAS-nummer: 1785363-64-5