6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48451-1G PC48451-250MG
APOSPC48451-1GEA 1160 DKK
APOSPC48451-1G APOSPC48451-250MG
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28096615
CAS-nummer: 1540199-39-0