4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48449-1G PC48449-250MG PC48449-5G
APOSPC48449-1GEA 2350 DKK
APOSPC48449-1G APOSPC48449-250MG APOSPC48449-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Smeltepunkt: 77…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26958726
CAS-nummer: 1696224-75-5