Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)boron
PC48448-5G PC48448-250MG PC48448-1G
APOSPC48448-5GEA 5710 DKK
APOSPC48448-5G APOSPC48448-250MG APOSPC48448-1G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Formel: C₉H₆BF₁₅O₃
Kogepunkt: 110 °C (220 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22124053
CAS-nummer: 2003-04-5