Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl)boron, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)borane, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl) borate
PC48447-5G PC48447-1G
APOSPC48447-5GEA 4560 DKK
APOSPC48447-5G APOSPC48447-1G
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Formel: C₁₂H₆BF₂₁O₃
Kogepunkt: 137 °C (200 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22124054
CAS-nummer: 755-53-3