2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,6-Trifluorobenzyl 2-methylprop-2-enoate
PC48444-1G PC48444-5G PC48444-25G
APOSPC48444-1GEA 1010 DKK
APOSPC48444-1G APOSPC48444-5G APOSPC48444-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28096613
CAS-nummer: 1820739-95-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III