6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48441-1G PC48441-250MG PC48441-5G
APOSPC48441-1GEA 1590 DKK
APOSPC48441-1G APOSPC48441-250MG APOSPC48441-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23713162
CAS-nummer: 1428234-67-6