4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Bromomethyl)benzal fluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethyl)benzene
PC48439-1G PC48439-250MG
APOSPC48439-1GEA 2530 DKK
APOSPC48439-1G APOSPC48439-250MG
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₇BrF₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18791603
CAS-nummer: 873373-34-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III