4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Acetamido-2-fluoronitrobenzene, 5-(Acetylamino)-2-fluoronitrobenzene, N-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)acetamide
PC48425-1G PC48425-5G
APOSPC48425-1GEA 360 DKK
APOSPC48425-1G APOSPC48425-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide 98%
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide
Formel: C₈H₇FN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00585083
CAS-nummer: 351-32-6