2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48423-1G PC48423-5G PC48423-25G
APOSPC48423-1GEA 164 DKK
APOSPC48423-1G APOSPC48423-5G APOSPC48423-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formel: C₇H₃F₄NO₃
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00042300
CAS-nummer: 124170-06-5