3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 3820 DKK
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16999150
CAS-nummer: 1243459-56-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III