5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48418-250MG PC48418-1G PC48418-5G
APOSPC48418-250MGEA 1090 DKK
APOSPC48418-250MG APOSPC48418-1G APOSPC48418-5G
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Formel: C₅H₄F₃NOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18632535
CAS-nummer: 131748-97-5