3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC48413-1G PC48413-25G PC48413-5G
APOSPC48413-1GEA 393 DKK
APOSPC48413-1G APOSPC48413-25G APOSPC48413-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18632532
CAS-nummer: 1286734-82-4