Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48410-1G PC48410-5G PC48410-25G
APOSPC48410-1GEA 218 DKK
APOSPC48410-1G APOSPC48410-5G APOSPC48410-25G
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Smeltepunkt: 47…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204092
CAS-nummer: 773875-67-5