2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48408-1G PC48408-5G
APOSPC48408-1GEA 872 DKK
APOSPC48408-1G APOSPC48408-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₆F₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08461649
CAS-nummer: 1286734-95-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,II