4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4,5-Dichloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48405-1G PC48405-5G
APOSPC48405-1GEA 535 DKK
APOSPC48405-1G APOSPC48405-5G
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Molekylvægt: 207.029 g/mol
Smeltepunkt: 44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18632530
CAS-nummer: 1286734-89-1