1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48398-1G PC48398-250MG PC48398-5G
APOSPC48398-1GEA 273 DKK
APOSPC48398-1G APOSPC48398-250MG APOSPC48398-5G
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₉H₆F₃NO₃
Molekylvægt: 233.144 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847337
CAS-nummer: 39174-87-3