2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48395-1G PC48395-250MG
APOSPC48395-1GEA 709 DKK
APOSPC48395-1G APOSPC48395-250MG
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₄F₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812095
CAS-nummer: 2379918-42-8