4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48394-1G PC48394-250MG PC48394-5G
APOSPC48394-1GEA 4320 DKK
APOSPC48394-1G APOSPC48394-250MG APOSPC48394-5G
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Molekylvægt: 216.976 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909760
CAS-nummer: 141602-36-0