2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC48390-1G PC48390-5G PC48390-25G
APOSPC48390-1GEA 393 DKK
APOSPC48390-1G APOSPC48390-5G APOSPC48390-25G
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Formel: C₉H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194343
CAS-nummer: 865664-05-7