4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48382-100MG PC48382-250MG
APOSPC48382-100MGEA 240 DKK
APOSPC48382-100MG APOSPC48382-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₇F₃N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12400889
CAS-nummer: 1159813-38-3