4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α-Difluoro-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzal fluoride
PC48367-1G PC48367-250MG
APOSPC48367-1GEA 1530 DKK
APOSPC48367-1G APOSPC48367-250MG
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Molekylvægt: 153.129 g/mol
Kogepunkt: 80…90 °C (20 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23843788
CAS-nummer: 55805-10-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III