4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48366-1G PC48366-5G
APOSPC48366-1GEA 1640 DKK
APOSPC48366-1G APOSPC48366-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847129
CAS-nummer: 694499-22-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II