2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC48365-1G PC48365-250MG
APOSPC48365-1GEA 4130 DKK
APOSPC48365-1G APOSPC48365-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₇BrF₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18791598
CAS-nummer: 1222556-61-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III