4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Formyl-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-tolualdehyde
PC48359-1G PC48359-5G
APOSPC48359-1GEA 164 DKK
APOSPC48359-1G APOSPC48359-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃NO₃
Molekylvægt: 219.117 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185769
CAS-nummer: 50551-17-2