2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC48358-1G
PC48358-250MG
APOSPC48358-1GEA
3040
DKK
APOSPC48358-1G
APOSPC48358-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₈F₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26728124 CAS-nummer: 1018678-49-3 |