7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48357-1G PC48357-250MG
APOSPC48357-1GEA 4140 DKK
APOSPC48357-1G APOSPC48357-250MG
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541880
CAS-nummer: 1445995-78-7