3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48349-1G PC48349-250MG PC48349-5G
APOSPC48349-1GEA 436 DKK
APOSPC48349-1G APOSPC48349-250MG APOSPC48349-5G
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂Br₂F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28784690
CAS-nummer: 1804417-25-1