7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48343-1G PC48343-250MG PC48343-5G
APOSPC48343-1GEA 3490 DKK
APOSPC48343-1G APOSPC48343-250MG APOSPC48343-5G
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Fluoro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₄FNO
Smeltepunkt: 43…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19374434
CAS-nummer: 1267061-18-6