2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC48341-1G PC48341-250MG PC48341-5G PC48341-25G
APOSPC48341-1GEA 349 DKK
APOSPC48341-1G APOSPC48341-250MG APOSPC48341-5G APOSPC48341-25G
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₉FO₃
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185602
CAS-nummer: 798563-50-5